Learn More
Clorhidrato de éster metílico de cis-4-amino-N-Boc-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440076 1 g 1 g
15460076 250 mg 250 miligramos
15450076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52731.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 171110-72-8 | C11H21ClN2O4 | 280.75 g/mol
cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El clorhidrato de éster metílico de cis-4-amino-N-Boc-L-prolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171110-72-8
Fórmula molecular C11H21ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 280.75
Número MDL MFCD03787927
Clave InChI KFYCQKLSGMAVQH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 2s,4s-1-boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 1-tert-butyl 2-methyl cis-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester hydrochloride, 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylatehydrochloride, s,s-1-boc-4-aminoproline methyl ester hydrochloride
PubChem CID 17998957
SMILES Cl.COC(=O)C1CC(N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Rotación óptica −40° (c=2 in Methanol)
Nombre IUPAC 1-o-terc-butilo 2-o-metil (2S,4S)-4-aminopirrolidina-1,2-dicarboxilato; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.75
Porcentaje de pureza 97%