Learn More
cis-4,7,10,13,16,19-Éster Metílico del Ácido Docosahexaenoico, TRC
Código de producto. 30385866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385866 100 mg
30377991 50 mg
30382247 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494495100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2566-90-7
Fórmula molecular C23 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 342.51
Sinónimo 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, methyl ester, (all-Z)- (8CI), Docosahexaenoic acid methyl ester, Methyl 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexanenoate, Methyl all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate, Methyl cis,cis,cis,cis,cis,cis-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, Methyl cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate, Methyl docosahexaenoate, all cis-DHA methyl ester, cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester
Nombre IUPAC metilo (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoato
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docosahexaenoic Acid Methyl Ester (DHA ME)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.2559
Porcentaje de pureza >95%