Learn More
Ácido cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoico, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11471331 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471331 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11471331 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215909780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    213.15€ / 100 miligramos
    Ahorro 10.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 6217-54-5
Fórmula molecular C22H32O2
Peso molecular (g/mol) 328.496
Número MDL MFCD00065722
Clave InChI MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
Nombre IUPAC Ácido (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoico
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 100 mg
Sinónimo cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.5
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Not Available
Forma física Líquido