Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoico, 98 %
Código de producto. 11914971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11914971 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
11904971 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11914971 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 427641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    162.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 27.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6217-54-5 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6217-54-5
Fórmula molecular C22H32O2
Peso molecular (g/mol) 328.49
Clave InChI MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
Nombre IUPAC Ácido (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoico
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Punto de fusión -44°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 3443
Gravedad específica 0.95
Sinónimo cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.49
Porcentaje de pureza 98%
Forma física petróleo, aceite