Learn More
cis-4-[[2-(1H-Benzimidazol-6-ilamino)-8-quinazolinil]oxi]-ciclohexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-4-[(2-(1H-Benzimidazol-6-ylamino)-8-quinazolinyl])oxy]-cyclohexanol |
| CAS | 1792999-26-8 |
| Fórmula molecular | C21H21N5O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | NCB-0846 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21N5O2/c27-15-5-7-16(8-6-15)28-19-3-1-2-13-11-22-21(26-20(13)19)25-14-4-9-17-18(10-14)24-12-23-17/h1-4,9-12,15-16,27H,5-8H2,(H,23,24)(H,22,25,26) |
| SMILES | O[C@@H]1CC[C@@H](CC1)Oc2cccc3cnc(Nc4ccc5nc[nH]c5c4)nc23 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(3H-benzimidazol-5-ilamino)quinazolin-8-il]oxiciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 375.42 |