Learn More
cis-4-[[2-(1H-Benzimidazol-6-ilamino)-8-quinazolinil]oxi]-ciclohexanol, TRC
Código de producto. 30344781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30344781 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30344781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB19700510MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material cis-4-[(2-(1H-Benzimidazol-6-ylamino)-8-quinazolinyl])oxy]-cyclohexanol
CAS 1792999-26-8
Fórmula molecular C21H21N5O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo NCB-0846
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21N5O2/c27-15-5-7-16(8-6-15)28-19-3-1-2-13-11-22-21(26-20(13)19)25-14-4-9-17-18(10-14)24-12-23-17/h1-4,9-12,15-16,27H,5-8H2,(H,23,24)(H,22,25,26)
SMILES O[C@@H]1CC[C@@H](CC1)Oc2cccc3cnc(Nc4ccc5nc[nH]c5c4)nc23
Nombre IUPAC 4-[2-(3H-benzimidazol-5-ilamino)quinazolin-8-il]oxiciclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 375.42
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.