Learn More
cis-4-(1,2,3,4-tetrahidro-6-metoxi-2-fenil-1-naftalenil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-4-(1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl)phenol |
| CAS | 14089-22-6 |
| Fórmula molecular | C23H22O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | cis-4-(6-Methoxy-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)phenol, rel-4-[(1R,2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22O2/c1-25-20-12-14-22-18(15-20)9-13-21(16-5-3-2-4-6-16)23(22)17-7-10-19(24)11-8-17/h2-8,10-12,14-15,21,23-24H,9,13H2,1H3/t21-,23+/m1/s1 |
| SMILES | COC1=CC2=C(C=C1)[C@H]([C@H](CC2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)O |
| Nombre IUPAC | 4-[(1R,2S)-6-metoxi-2-fenil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 330.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.162 |