Learn More
cis-3-Octen-1-ol, TRC
Código de producto. 30425022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425022 500 mg 500 miligramos
30422266 250 mg -
30411359 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO239208500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20125-84-2
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Nombre IUPAC (Z)-oct-3-en-1-ol
SMILES CCCC\C=C/CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Octen-1-ol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3/b6-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1201