Learn More
cis-3-Octen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499316 10 g 10 g
11409326 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19014.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20125-84-2 | C8H16O | 128.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20125-84-2
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00014062
Clave InChI YDXQPTHHAPCTPP-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo cis-3-octen-1-ol, z-3-octen-1-ol, z-oct-3-en-1-ol, 3-octen-1-ol, z, unii-34a1x2y8m9, 3z-octen-1-ol, 3z-3-octen-1-ol, 3-octenol, cis, fema no. 3467, 3-octen-1-ol, 3z
PubChem CID 5364519
Nombre IUPAC (Z)-oct-3-en-1-ol
SMILES CCCCC=CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Octen-1-ol
Densidad 0.85
Punto de ebullición 88°C to 89°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 10 g
Beilstein 1720075
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.