Learn More
cis-3-Noneno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | cis-3-Nonene |
| CAS | 20237-46-1 |
| Fórmula molecular | C9 H18 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Nonene','(3Z)-, 3-Nonene','(Z)- (8CI), (3Z)-3-Nonene, (Z)-3-Nonene, cis-3-Nonene, γ-cis-Nonene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8-9H2,1-2H3/b7-5- |
| SMILES | CCCCC\C=C/CC |
| Nombre IUPAC | (Z)-no-3-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 126.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1409 |