Learn More
cis-3-Nonen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11413448 5 g 5 g
11423448 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11413448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 10340-23-5 | C9H18O | 142.242 g/mol
Used as flavoring agent for fresh, tropical, melon notes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente aromatizante para crear notas de melón frescas y tropicales.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10340-23-5
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00010314
Clave InChI IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Sinónimo cis-3-nonen-1-ol, z-non-3-en-1-ol, z-3-nonen-1-ol, 3-nonen-1-ol, z, unii-w8g7341qj8, z-3-nonenol, 3z-nonen-1-ol, 3z-3-nonen-1-ol, 3z-non-3-en-1-ol, 3 z ?-?nonenol
PubChem CID 5364631
Nombre IUPAC (Z)-no-3-en-1-ol
SMILES CCCCCC=CCCO
Specifica
Nombre del producto químico o material cis-3-Nonen-1-ol
Densidad 0.847
Punto de ebullición 107°C to 109°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.