Learn More
cis-3-Metilciclohexanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429796 5 g 5 g
11439796 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20288.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24965-90-0 | Molecular Formula: C7H14O | Molecular Weight: 114.188 g/mol
cis-3-Methylcyclohexanol is a useful cis methyl cyclohexanol for proteomics research and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cis-3-el metilciclohexanol es un útil ciclohexanol de cismetilo para la investigación proteómica y como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24965-90-0
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00067155
Clave InChI HTSABYAWKQAHBT-RQJHMYQMSA-N
Sinónimo cis-3-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 3-methyl-, cis, 1s,3r-3-methylcyclohexan-1-ol, 3-methyl cyclohexanol, cis, 3-methylcyclohexanol, z, cis 3-methylcyclohexanol, cis-3-methyl-cyclohexanol, 1s,3r-3-methyl-cyclohexanol, 1alpha-3alpha-methylcyclohexanol
PubChem CID 229503
Nombre IUPAC (1S,3R)-3-Metilciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Methylcyclohexanol
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 95%