Learn More
cis-3-metil-4-octanólido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R,5R)-5-butyl-4-methyloxolan-2-one |
| CAS | 55013-32-6 |
| Fórmula molecular | C9 H16 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | rel-(4R,5R)-5-Butyl-4-methyldihydrofuran-2(3H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-3-4-5-8-7(2)6-9(10)11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CCCC[C@H]1OC(=O)C[C@H]1C |
| Nombre IUPAC | (4R,5R)-5-butil-4-metiloxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.222 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.115 |