Learn More
cis-3'-Hidroxi Cotinina, TRC
Código de producto. 30398353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398353 5 mg -
30398873 10 mg -
30405585 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9245055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37096-14-3
Fórmula molecular C10 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 192.21
Sinónimo 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3S,5S)-, 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3S-cis)-, (3S-cis)-3-Hydroxycotinine, cis-3'-Hydroxycotinine
Nombre IUPAC (3S,5S)-3-hidroxi-1-metil-5-piridina-3-ilpirrolidina-2-una
SMILES CN1[C@@H](C[C@H](O)C1=O)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S,5S)-3'-Hydroxycotinine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0899