Learn More
cis-3-Salicilato de Hexenolo, TRC
Código de producto. 30355104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355104 100 mg -
30354101 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC475945100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65405-77-8
Fórmula molecular C13H16O3
Peso molecular (g/mol) 220.26
Nombre IUPAC [(Z)-hex-3-enilo] 2-hidroxibenzoato
SMILES CC\C=C\CCOC(=O)c1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Hexenyl Salicylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O3/c1-2-3-4-7-10-16-13(15)11-8-5-6-9-12(11)14/h3-6,8-9,14H,2,7,10H2,1H3/b4-3-
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1099