Learn More
Acetato de cis-3-hexenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443977 100 g 100 g
11433977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19380.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3681-71-8 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3681-71-8
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.198
Número MDL MFCD00036563
Clave InChI NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Sinónimo cis-3-hexenyl acetate, z-3-hexenyl acetate, z-hex-3-enyl acetate, 3-hexenylacetate, cis-3-hexenyl ethanoate, cis-3-hexen-1-yl acetate, leaf acetate, 3-hexen-1-ol, acetate, z, cis-3-hexenol acetate, 3z-hex-3-en-1-yl acetate
PubChem CID 5363388
ChEBI CHEBI:61316
Nombre IUPAC Acetato de [(Z)-hex-3-enilo]
SMILES CCC=CCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Hexenyl acetate
Densidad 0.899
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 1721854
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 99%