Learn More
Solución cis-3-hexenal (~50% en Triacetina), TRC
Código de producto. 30010316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30010316 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30010316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH294815500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Hexenal
CAS 6789-80-6
Nombres de analitos o componentes cis-3-Hexenal
Condiciones de envío Blue Ice
Fórmula molecular C6 H10 O
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC\C=C/CC=O
Nombre IUPAC (Z)-hex-3-enal
Solvent or Matrix Triacetin
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 98.14
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0732