Learn More
cis-3-hexen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-3-Hexen-1-ol |
| CAS | 928-96-1 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Hexen-1-ol, (Z)- (8CI), 3-Hexen-1-ol, cis- (5CI), (3Z)-3-Hexen-1-ol, (3Z)-Hexenol, (Z)-3-Hexen-1-ol, (Z)-3-Hexenol, (Z)-Hex-3-en-1-ol, 3Z-Hexen-1-ol, 3Z-Hexen-1-ol, Blaetteralkohol, ENT 25091, Folic alcohol, Green leaf alcohol, Leaf alcohol, cis-1-Hydroxy-3-hexene, cis-3-Hexen-1-ol, cis-3-Hexene-1-ol, cis-3-Hexenol, cis-3-Hexenyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3- |
| SMILES | CC\C=C/CCO |
| Nombre IUPAC | (3Z)-hex-3-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |