Learn More
cis-3-Hexen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10540381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10540381 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10589443 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10540381 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120770100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-96-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00063217
Clave InChI UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
PubChem CID 5281167
ChEBI CHEBI:28857
SMILES CC\C=C/CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Hexen-1-ol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8480g/mL
Punto de ebullición 156.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH=CHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4380 to 1.4410
Cantidad 10 mL
Beilstein 01, I, 229
Índice Merck 10, 4592
Gravedad específica 0.848
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol, miscible with oils
Nombre IUPAC (3Z)-hex-3-en-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-3-Hexen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.