Learn More
cis-3-Hexen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444073 250 g 250 g
11424073 10 g 10 g
11434073 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10313.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-96-1
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00063217
Clave InChI UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
PubChem CID 5281167
ChEBI CHEBI:28857
SMILES CC\C=C/CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Hexen-1-ol
Densidad 0.848
Punto de ebullición 156°C to 157°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.44
Cantidad 250 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719712
Índice Merck 14,4700
Nombre IUPAC (3Z)-hex-3-en-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%