Learn More
cis-3-dodecen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-3-Dodecen-1-ol |
| CAS | 32451-95-9 |
| Fórmula molecular | C12H24O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3Z)-3-Dodecen-1-ol, (Z)-3-Dodecen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h9-10,13H,2-8,11-12H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCO |
| Nombre IUPAC | (Z)-dodec-3-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 184.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1827 |