Learn More
Ácido cis-3-cloroacrílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432537 1 g 1 g
11442537 5 g 5 g
11452537 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14798.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1609-93-4 | C3H3ClO2 | 106.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1609-93-4
Fórmula molecular C3H3ClO2
Peso molecular (g/mol) 106.51
Número MDL MFCD00004368
Clave InChI MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Sinónimo cis-3-chloroacrylic acid, z-3-chloroacrylic acid, cis-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, z, cis-3-chloropropenoic acid, 2z-3-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, 2z, cis-.beta.-chloroacrylic acid, z-3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, z-8ci
PubChem CID 643794
ChEBI CHEBI:27397
Nombre IUPAC ácido (Z)-3-cloroprop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C/Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Chloroacrylic acid
Punto de fusión 60°C to 62°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1720278
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.51
Porcentaje de pureza ≥98%