Learn More
cis-3-(Boc-amino)ciclohexanometanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499218 1 g 1 g
15409228 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62744.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 920966-16-1 | C12H23NO3 | 229.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920966-16-1
Fórmula molecular C12H23NO3
Peso molecular (g/mol) 229.32
Número MDL MFCD03844608
Clave InChI LBJSEPNOVVUVJA-ZJUUUORDSA-N
Sinónimo tert-Butyl cis-(3-hydroxymethyl)cyclohexylcarbamate; cis-1-(Boc-amino)-3-(hydroxymethyl)cyclohexane
PubChem CID 83823767
Nombre IUPAC N-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)ciclohexil]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-(Boc-amino)cyclohexanemethanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.31
Porcentaje de pureza 97%