Learn More
Ácido cis-3-(Boc-amino)ciclohexanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15438828 1 g 1 g
15457246 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15438828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62281.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 222530-33-8
Fórmula molecular C12H21NO4
Peso molecular (g/mol) 243.303
Número MDL MFCD01862295
Clave InChI JSGHMGKJNZTKGF-BDAKNGLRSA-N
Sinónimo 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-+/--3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, boc-cis-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-rel-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 16218560
Nombre IUPAC Ácido (1R,3S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.29
Porcentaje de pureza 97%