Learn More
Ácido cis-3-Benzoilciclohexano-1-carboxílico, TRC
Código de producto. 30364554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364554 100 mg -
30351744 1 g 1 g
30353111 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC475953100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 733742-86-4
Fórmula molecular C14H16O3
Peso molecular (g/mol) 232.27
Nombre IUPAC (1S,3R)-3-benzoilciclohexano-1-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)[C@H]1CCC[C@H](C1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Benzoylcyclohexane-1-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16O3/c15-13(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-12(9-11)14(16)17/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2,(H,16,17)/t11-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1099