Learn More
cis-3,5-Dimetilpiperidina, TRC
Código de producto. 30386644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386644 50 mg
30381569 500 mg
30374533 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48145350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14446-75-4
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.2
SMILES C[C@@H]1CNC[C@H](C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3,5-Dimethylpiperidine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.1204