Learn More
cis-3,4-di-p-anisil-3-hexeno-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-3,4-Di-p-anisyl-3-hexene-d6 |
| CAS | 89717-84-0 |
| Fórmula molecular | C20H18D6O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (Z)-1,1'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bis[4-methoxybenzene-d6, 1,1'-[(1Z)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl]bis[4-methoxybenzene-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O2/c1-5-19(15-7-11-17(21-3)12-8-15)20(6-2)16-9-13-18(22-4)14-10-16/h7-14H,5-6H2,1-4H3/b20-19-/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C\C(=C(/CC([2H])([2H])[2H])\c1ccc(OC)cc1)\c2ccc(OC)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(Z)-1,1,1,6,6,6-hexadeuterio-4-(4-metoxifenil)hex-3-en-3-il]-4-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 302.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.2153 |