Learn More
cis-3,4',5-trimetoxi-3'-hidroxiestilbeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-3,4',5-Trimethoxy-3'-hydroxystilbene |
| CAS | 586410-08-4 |
| Fórmula molecular | C17 H18 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O4/c1-19-14-8-13(9-15(11-14)20-2)5-4-12-6-7-17(21-3)16(18)10-12/h4-11,18H,1-3H3/b5-4- |
| SMILES | COc1cc(OC)cc(\C=C/c2ccc(OC)c(O)c2)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(Z)-2-(3,5-dimetoxifenil)etenil]-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 286.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1205 |