Learn More
Ácido cis-3-(2-Cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil-ciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30134892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134892 10 g 10 g
30007014 1 g 1 g
17972885 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42200010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72748-35-7
Fórmula molecular C9 H10 Cl F3 O2
Peso molecular (g/mol) 242.62
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3R)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cis-, rel-(1R,3R)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Nombre IUPAC (1R,3R)-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropano-1-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tefluthrin (free acid)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/t4-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0321