Learn More
Ácido cis-2-(tert-butoxicarbonilamino)ciclohexanecarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10491772 1 g Frasco de vidrio 1 g
10197553 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10491772 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334270010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 63216-49-9 | C12H20NO4 | 242.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63216-49-9
Fórmula molecular C12H20NO4
Peso molecular (g/mol) 242.30
Número MDL MFCD01863244,MFCD06410968
Clave InChI QJEQJDJFJWWURK-BDAKNGLRSA-M
Sinónimo 1r,2s-boc-achc, boc-1,2-cis-achc-oh, boc-cis-2-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-boc-2-aminocyclohexane carboxylic acid, n-boc-+/--cis-2-amino-cyclohexane-carboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cis-1-t-butyloxycarbonylamino-cyclohexyl-2-carboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 1512487
Nombre IUPAC Ácido (1R,2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 127°C to 131°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOOCC6H10NHCOOC(CH3)3
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 194°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo amorfo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.