Learn More
Ácido cis-2-(tert-butoxicarbonilamino)-1-ciclopentanecarboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10733531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733531 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
11955421 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10733531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 299582500
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 136315-70-3
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.28
Clave InChI BUEPEVBYNBQNED-SFYZADRCSA-N
Sinónimo 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,2s-2-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-1-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-bocamino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, +/--cis-2-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1268160
Nombre IUPAC Ácido (1R,2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclopentano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC1C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión 90.0°C to 94.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
RU– Solo para uso en investigación