Learn More
cis-2-Nonen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473108 5 g 5 g
11483108 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18842.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41453-56-9 | C9H18O | 142.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41453-56-9
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00063210
Clave InChI NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Sinónimo cis-2-nonen-1-ol, z-2-nonen-1-ol, z-non-2-en-1-ol, unii-jlw774vc2r, 2-nonen-1-ol, z, 2z-non-2-en-1-ol, 2z-2-nonen-1-ol, jlw774vc2r, fema no. 3720, z-2-nonenol
PubChem CID 5365027
Nombre IUPAC (Z)-no-2-en-1-ol
SMILES CCCCCCC=CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Nonen-1-ol
Densidad 0.845
Punto de ebullición 106°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 95%