Learn More
cis-2-hexen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-2-Hexen-1-ol |
| CAS | 928-94-9 |
| Fórmula molecular | C6H12O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-1-Hydroxy-2-hexene, (Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-2-Hexenol, cis-2-Hexenol, cis-beta,gamma-Hexenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4- |
| SMILES | CCC\C=C/CO |
| Nombre IUPAC | (2Z)-hex-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 100.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0888 |