Learn More
cis-2-Hexen-1-ol, 94 %, resto principalmente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474754 5 g 5 g
11484754 25 g 25 g
11494754 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474754 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13734.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-94-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-94-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00063209
Clave InChI ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Sinónimo cis-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, z, cis-hex-2-en-1-ol, z-2-hexen-1-ol, z-hex-2-en-1-ol, unii-871tel510e, 2z-hexen-1-ol, 2z-hex-2-en-1-ol, cis-1-hydroxy-2-hexene, cis-2-hexenol
PubChem CID 5324489
Nombre IUPAC (2Z)-hex-2-en-1-ol
SMILES CCC\C=C/CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Hexen-1-ol
Densidad 0.847
Punto de ebullición 158°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente isómero trans
Índice de refracción 1.441
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1719708
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 94%