Learn More
cis-2-decen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-2-Decen-1-ol |
| CAS | 4194-71-2 |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2(Z)-2-Decen-1-ol, (Z)-2-Decen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8- |
| SMILES | CCCCCCC\C=C/CO |
| Nombre IUPAC | (Z)-dec-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 156.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.1514 |