Learn More
cis-2-buteno-1,4-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-2-Butene-1,4-diol |
| CAS | 6117-80-2 |
| Fórmula molecular | C4H8O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-2-Butene-1,4-diol, (2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-2-Butene-1,4-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1- |
| SMILES | OC\C=C/CO |
| Nombre IUPAC | (Z)-but-2-eno-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 88.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0524 |