Learn More
Cis-2-buteno-1,4-diol, 96 %, resto de isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Description
cis-2-Butene-1, 4-diol is used as a probe for studying isomerization versus hydrogenation and hydrogenolysis reactions. (DPCB-OMe) efficiently catalyzes cyclodehydration of cis-2-butene-1,4-diol with active methylene compounds to give 2-vinyl-2,3-dihydrofurans in good to high yields. Grubbs's cross metathesis of eugenol with cis-2-butene-1, 4-diol to make a natural product, an organometallic experiment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cis-2-buteno-1,4-diol se utiliza como sonda para estudiar la isomerización en comparación con las reacciones de hidrogenación e hidrogenólisis. (DPCB-OMe) cataliza eficazmente la ciclodeshidratación de cis-2-buteno-1,4-diol con compuestos activos de metileno para producir 2-vinil-2,3-dihidrofuranos en buenos a altos rendimientos. La metátesis cruzada de Grubbs de eugenol con cis-2-buteno-1,4-diol para hacer un producto natural, un experimento organometálico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | cis-2-Butene-1,4-diol |
| Punto de fusión | 6°C to 8°C |
| Densidad | 1.07 |
| Punto de ebullición | 131°C to 132°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 127°C (260°F) |
| Notas del porcentaje del ensayo | Resto de isómero trans |
| Índice de refracción | 1.478 |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 1679241 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Show More |
Safety and Handling
- cis-2-Butene-1,4-diol
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: (Z)-2-Butene-1,4-diol