Learn More
cis-[2-Bromometil-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolano-4-il]benzolato de metilo, TRC
Código de producto. 17997934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997934 1 g 1 g
17999664 5 g 5 g
17958434 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17997934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6854051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61397-56-6
Fórmula molecular C18 H15 Br Cl2 O4
Peso molecular (g/mol) 446.12
Sinónimo (2R,4R)-rel-2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol 4-Benzoate, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-, benzoate, (2R,4R)-rel- (9CI), 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-, benzoate, cis-, (2R,4R)-rel-2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane-4-methanol benzoate, cis-[2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl benzoate, [(2RS,4RS)-2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate, [(2RS,4RS)-2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate
Nombre IUPAC [(2R,4R)-2-(bromometil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolano-4-il]benzoato de metil
SMILES Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(CBr)OC[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-[2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl Benzoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15BrCl2O4/c19-11-18(15-7-6-13(20)8-16(15)21)24-10-14(25-18)9-23-17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,14H,9-11H2/t14-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.9531