Learn More
Ácido cis-2-(benciloxicarbonilamino)ciclobutanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417296 250 mg 250 miligramos
15407296 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62329.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 685508-28-5 | C13H15NO4 | 249.266 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 685508-28-5
Fórmula molecular C13H15NO4
Peso molecular (g/mol) 249.266
Número MDL MFCD03844615
Clave InChI ZNRUEEQIUVKKBL-MNOVXSKESA-N
Sinónimo cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutane-carboxylic acid, cis-2-bocamino cyclobutanecarboxylic acid, cis-2-cbz-amino cyclobutane-1-carboxylic acid, 2beta-benzyloxycarbonylamino cyclobutane-1beta-carboxylic acid, 1r,2s-2-benzyloxy carbonyl amino cyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 68498468
Nombre IUPAC ácido (1R,2S)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)ciclobutano-1-carboxílico
SMILES C1CC(C1C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-(Benzyloxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.26
Porcentaje de pureza 97%