Learn More
Clorhidrato de cis-2-aminometil-1-ciclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10379240 1 g Frasco de vidrio 1 g
10063190 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10379240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265880010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24947-68-0 | C7H16NO | 130.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24947-68-0
Fórmula molecular C7H16NO
Peso molecular (g/mol) 130.21
Número MDL MFCD00143984
Clave InChI JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
Sinónimo 1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
PubChem CID 2724656
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-(aminometil)ciclohexan-1-ol; clorhidrato
SMILES [NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 182.0°C to 185.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.66
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.