Learn More
Clorhidrato de cis-2-aminometil-1-ciclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10063190 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10379240 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10063190 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265882500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24947-68-0 | C7H16NO | 130.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24947-68-0
Fórmula molecular C7H16NO
Peso molecular (g/mol) 130.21
Número MDL MFCD00143984
Clave InChI JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
Sinónimo 1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
PubChem CID 2724656
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-(aminometil)ciclohexan-1-ol; clorhidrato
SMILES [NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 182.0°C to 185.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.66
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.