Learn More
Clorhidrato de cis-2-aminociclohexanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10389000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10389000 1 g 1 g
10722964 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10389000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265850010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6936-47-6 | C6H13NO·HCl | 151.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6936-47-6
Número MDL MFCD00143981
Clave InChI LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N
Sinónimo 1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride
PubChem CID 12228413
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-aminociclohexan-1-ol; clorhidrato
SMILES C1CCC(C(C1)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Punto de fusión 186.0°C to 190.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H13NO·HCl
Fórmula lineal H2NC6H10OH·HCl
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,hot ethanol
Peso molecular (g/mol) 151.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.64
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino