Learn More
Ácido cis-2-amino-1-ciclopentanecarboxílico clorhidrato hemihidrato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10257130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10257130 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10257130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298382500
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
Punto de fusión 199°C to 202°C
Nombre de nota 99%
CAS 212755-84-5
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular HCl·1/2H2O
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00800502
Sinónimo 1s,2r-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid hydrate hydrochloride, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate, 99
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Clave InChI LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)O.Cl
Nombre IUPAC Ácido (1R,2S)-2-aminociclopentano-1-carboxílico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 174.63
Cantidad 250 mg
PubChem CID 2733976
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.63
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación