Learn More
Ácido cis-2-amino-1-ciclopentanecarboxílico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11925351 10 g 10 g
10093450 500 mg 500 miligramos
10607484 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11925351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277740100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 37910-65-9 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37910-65-9
Número MDL MFCD00143982
Clave InChI JWYOAMOZLZXDER-UHNVWZDZSA-N
Sinónimo 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxylic acid, cispentacin, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, --cispentacin, cis-pentacin, antibiotic fr 109615, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,2s-cispentacin, +/--cispentacin, cispentacin,-
PubChem CID 73305
Nombre IUPAC Ácido (1R,2S)-2-aminociclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión 218.0°C to 220.0°C
Nombre de nota 98+%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula molecular C6H11NO2
Envase Glass Bottle
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Peso molecular (g/mol) 129.16
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza ≥98%