Learn More
Ácido cis-2-amino-1-ciclopentanecarboxílico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10093450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10093450 500 mg 500 miligramos
10607484 2 g 2 g
11925351 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10093450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277745000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 37910-65-9 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37910-65-9
Número MDL MFCD00143982
Clave InChI JWYOAMOZLZXDER-UHNVWZDZSA-N
Sinónimo 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxylic acid, cispentacin, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, --cispentacin, cis-pentacin, antibiotic fr 109615, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, --1r,2s-cispentacin, +/--cispentacin, cispentacin,-
PubChem CID 73305
Nombre IUPAC Ácido (1R,2S)-2-aminociclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión 218.0°C to 220.0°C
Nombre de nota 98+%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula molecular C6H11NO2
Envase Frasco de vidrio
Peso molecular (g/mol) 129.159
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza ≥98%