Learn More
cis-2-amino-1-ciclopentanecarboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10653142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10653142 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10653142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334420010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxamide
Punto de fusión 131.0°C to 137.0°C
Nombre de nota 98%
CAS 135053-11-1
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C6H12N2O
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H8(NH2)CONH2
Número MDL MFCD01863253
Sinónimo cis-2-aminocyclopentanecarboxamide, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxamide, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxamide, 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxamide, 2beta-aminocyclopentane-1beta-carboxamide, +/--cis-2-aminocyclopentanecarboxamide, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid amide, cyclopentanecarboxamide, 2-amino-, 1r,2s, 1r,2s-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid amide, cyclopentanecarboxamide, 2-amino-, 1r,2s-9ci
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform,ethanol,dmso,,dmf,hydrochloric acid
Clave InChI FUGFTUCRJJFPES-UHNVWZDZSA-N
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)N
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-aminociclopentano-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 128.17
Cantidad 1 g
PubChem CID 2733686
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales