Learn More
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxamide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10501521 250 mg 250 miligramos
10482825 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10501521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277772500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115014-77-2
Fórmula molecular C7H14N2O
Peso molecular (g/mol) 142.2
Número MDL MFCD00143979
Clave InChI DXNKJRKPVQVDJW-WDSKDSINSA-N
Sinónimo cyclohexanecarboxamide,2-amino-, 1r,2s-rel, 1s-2beta-aminocyclohexane-1alpha-carboxamide
PubChem CID 30069041
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-aminociclohexano-1-carboxamida
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxamide
Punto de fusión 124°C to 127°C
Nombre de nota 98+%
Color White
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass Bottle
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.