Learn More
cis-2,6-Lupetidina, TRC
Código de producto. 30482132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482132 2.5 g 2.50 g
30474855 10 g 10 g
30475654 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4780102.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-17-6
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.2
Sinónimo (2R,6S)-rel-2,6-Dimethylpiperidine, cis-2,6-Dimethylpiperidine, (2R,6S)-2,6-Dimethylpiperidine, meso-2,6-Lupetidine, rel-(2R,6S)-2,6-Dimethylpiperidine
Nombre IUPAC (2R,6S)-2,6-dimetilpiperidina
SMILES C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2,6-Lupetidine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.1204