Learn More
cis-2,6-Dimetilpiperidina, 97+ %, ACROS Organics™
Código de producto. 10316700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10316700 5 g Frasco de vidrio 5 g
10326700 100 g Glass bottle 100 g
10142670 250 g Glass bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10316700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116680050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-17-6
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.2
Número MDL MFCD00005986
Clave InChI SDGKUVSVPIIUCF-KNVOCYPGSA-N
Sinónimo cis-2,6-dimethylpiperidine, 2r,6s-2,6-dimethylpiperidine, cis-hexahydro-2,6-lutidine, cis-2,6-lupetidine, piperidin, 2e,6e-dimethyl, cis-2,6-dimethyl-piperidine, cis-lupetidine, cis-nanophine, prestwick0_000666, prestwick1_000666
PubChem CID 641768
Nombre IUPAC (2R,6S)-2,6-dimetilpiperidina
SMILES CC1CCCC(N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2, 6-Dimethylpiperidine
Nombre de nota 99%, min. 95% cis-isomer
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 127°C to 128°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4384 to 1.4404
Cantidad 5 g
Número UN 2733
Beilstein 20, 108
Fieser 02,156
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2,6-Dimethylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.