Learn More
cis-2,6-dimetilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-2,6-Dimethylpiperazine |
| CAS | 21655-48-1 |
| Fórmula molecular | C6H14N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (2S,6R)-rel-2,6-Dimethylpiperazine, cis-3,5-Dimethylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+ |
| SMILES | C[C@@H]1CNC[C@H](C)N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1157 |